Print…
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
377996-100ML 377996-25ML 377996-5ML
SIAL377996-100MLEA 732 EUR
SIAL377996-100ML SIAL377996-25ML SIAL377996-5ML
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) isopropoxide
Fórmula: C₁₂H₂₈O₄Ti
Ponto de ebulição: 240 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Número MDL : MFCD00008871
Número CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614