Print…
Titanium(IV) isopropoxide para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
8.21895.0250 8.21895.1000
8.21895.0250EA 50.4 EUR
8.21895.0250 8.21895.1000
Titanium(IV) isopropoxide para síntese
Titanium(IV) isopropoxide
Fórmula: C₁₂H₂₈O₄Ti
Ponto de ebulição: 240 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008871
Número CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614