Titanium(IV) isopropoxide ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
35794.06
35794.14
35794.22
35794.06EA
54.1
EUR
35794.06
35794.14
35794.22
Titanium(IV) isopropoxide ≥99.995% (baseado em metais)
Titanium(IV) isopropoxide
Purity: 99.995%
CAS No.: 546-68-9
Molecular Formula: C12H28O4Ti
Formula Weight: 284.23
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.955
Refractive Index: 1.4640
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 3679474
Merck Reference: 14,9480
UN No.: 2413
MDL No.: MFCD00008871
Fórmula:
C₁₂H₂₈O₄Ti Ponto de ebulição: 232 °C Ponto de Fusão: 16…20 °C Densidade: 0,955 Ponto de Inflamação: 46 °C (115 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008871 Número CAS: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 UN: 2413 ADR: 3,III Merck Index: 14,9480 |