Print…
Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
194700050 194702500 194700010 194700025
ACRO194700050EA 28.4 EUR
ACRO194700050 ACRO194702500 ACRO194700010 ACRO194700025
Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Titanium(IV) isopropoxide
Fórmula: C₁₂H₂₈O₄Ti
Ponto de ebulição: 240 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: >15 °C
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008871
Número CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614
Encomendar
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥15 °C
Assay 16.6 to 17.3 % (Ti)
Color scale ≤100 APHA