Print…
Óxido de Zircónio (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
544760-25G 544760-5G
SIAL544760-25GEA 230 EUR
SIAL544760-25G SIAL544760-5G
Óxido de Zircónio (IV), Sigma-Aldrich®
Óxido de Zircónio (IV)
Fórmula: ZrO₂
Peso Molecular: 123.22 g/mol
Ponto de ebulição: 4300
Ponto de Fusão: 2680
Densidade: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180