Print…
Óxido de Zircónio (IV) ≥99% (baseado em metais excluindo Hf), nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
44886.14 44886.22 44886.36
44886.14EA 95.2 EUR
44886.14 44886.22 44886.36
Óxido de Zircónio (IV) ≥99% (baseado em metais excluindo Hf), nanopó
Óxido de Zircónio (IV)
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: O2Zr Formula Weight: 123.22 Physical Form: 15-25nm APS Powder, S.A. 20-30 m2/g Density: 5.89 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Fórmula: ZrO₂
Peso Molecular: 123.22 g/mol
Ponto de ebulição: ∼5000 °C
Ponto de Fusão: ∼2700 °C
Densidade: 5.89
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180