Print…
Titanium(IV) oxide rutile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
224227-100G 224227-500G
SIAL224227-100GEA 182 EUR
SIAL224227-100G SIAL224227-500G
Titanium(IV) oxide rutile, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) oxide rutile
Fórmula: O₂Ti
Peso Molecular: 79.88 g/mol
Ponto de Fusão: 1855
Densidade: 4.197 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2