Titanium(IV) oxide rutile ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
43047.A1
43047.30
43047.A7
43047.A1EA
136
EUR
43047.A1
43047.30
43047.A7
Titanium(IV) oxide rutile ≥99.5% (baseado em metais)
Titanium(IV) oxide rutile
Purity: 99.5% min
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: O2Ti
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 1.0-2.0 Micron APS Powder
Density: 4.23
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Fórmula:
O₂Ti Ponto de ebulição: 2500…3000 °C Ponto de Fusão: 1830…1850 °C Densidade: 4,23 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011269 Número CAS: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Merck Index: 14,9472 |