Titanium(IV) oxide rutile ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
42681.30
42681.A1
42681.A7
42681.30EA
140
EUR
42681.30
42681.A1
42681.A7
Titanium(IV) oxide rutile ≥99.8% (baseado em metais)
Titanium(IV) oxide rutile
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2, 97% min rutile phase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 0.9-1.6 Micron APS Powder, S.A. 3.3-6.1 m2/g
Density: 4.23
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Fórmula:
O₂Ti Ponto de ebulição: 2500…3000 °C Ponto de Fusão: 1830…1850 °C Densidade: 4,23 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011269 Número CAS: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Merck Index: 14,9472 |