Print…
Titanium(IV) oxide anatase, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
637254-100G 637254-500G 637254-50G
SIAL637254-100GEA 591 EUR
SIAL637254-100G SIAL637254-500G SIAL637254-50G
Titanium(IV) oxide anatase, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) oxide anatase
Fórmula: TiO₂
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1