Print…
Titanium(IV) oxide anatase, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232033-100G 232033-500G
SIAL232033-100GEA 93.5 EUR
SIAL232033-100G SIAL232033-500G
Titanium(IV) oxide anatase, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) oxide anatase
Fórmula: TiO₂
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1