Print…
Titanium(IV) oxide anatase 98+%, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
213581000 213580010
ACRO213581000EA 35.6 EUR
ACRO213581000 ACRO213580010
Titanium(IV) oxide anatase 98+%, pó
Titanium(IV) oxide anatase
Fórmula: TiO₂
Ponto de Fusão: 1855 °C
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤0.05 % (residue on 44 µm sieve)
pH 7.3 to 8.3 (suspension in water)