Print…
Óxido de titânio (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204757-125G 204757-25G
SIAL204757-125GEA 585 EUR
SIAL204757-125G SIAL204757-25G
Óxido de titânio (IV), Sigma-Aldrich®
Óxido de Titânio (IV)
Fórmula: TiO₂
Ponto de ebulição: 2900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549