Print…
Óxido de titânio (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204730-25G 204730-5G
SIAL204730-25GEA 378 EUR
SIAL204730-25G SIAL204730-5G
Óxido de titânio (IV), Sigma-Aldrich®
Óxido de Titânio (IV)
Fórmula: TiO₂
Ponto de ebulição: 2900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549