Print…
Óxido de titânio (IV) Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
1.00808.1000EA 82.5 EUR
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
Óxido de titânio (IV) Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Óxido de Titânio (IV)
Fórmula: TiO₂
Ponto de ebulição: 2900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1855 °C
Molar Mass 79.87 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2900 °C
pH 7 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)