Print…
Titanium(IV) oxide anatase suporte de catalisador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
44429.30 44429.A1 44429.A7
44429.30EA 81.9 EUR
44429.30 44429.A1 44429.A7
Titanium(IV) oxide anatase suporte de catalisador
Titanium(IV) oxide anatase
Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011269
Fórmula: TiO₂
Ponto de ebulição: 2900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 13,09549