Óxido de titânio (IV) ≥99.9% (baseado nos metais), alta área de superfície
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13463-67-7
Molecular Formula: O2Ti
Formula Weight: 79.90
Physical Form: -325 Mesh Powder, S.A. 180-300 m2/g
Density: 4.26
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Solubility: Insoluble in water, HCl, HNO3, dilute H2SO4; soluble in hot, conc. H2SO4, HF, and alkalies
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Photocatalyst, catalyst, catalyst support
Fórmula:
TiO₂ Ponto de ebulição: 2500…3000 °C Ponto de Fusão: 1830…1850 °C Densidade: 4,26 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011269 Número CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 14,9472 |