Óxido de titânio (IV) ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
10897.09
10897.18
10897.30
10897.09EA
121
EUR
10897.09
10897.18
10897.30
Óxido de titânio (IV) ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de Titânio (IV)
Purity: 99.995%
CAS No.: 13463-67-7
Molecular Formula: TiO2, predominantly rutile and anatase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 4.26
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Fórmula:
TiO₂ Ponto de ebulição: 2500…3000 °C Ponto de Fusão: 1830…1850 °C Densidade: 4,26 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011269 Número CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 14,9472 |