Print…
Óxido de titânio (IV), Aeroxide® P25
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
384290500 384292500 384290010
ACRO384290500EA 67.8 EUR
ACRO384290500 ACRO384292500 ACRO384290010
Óxido de titânio (IV), Aeroxide® P25
Óxido de Titânio (IV)
Fórmula: TiO₂
Peso Molecular: 79.88 g/mol
Ponto de ebulição: 2900 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4.23 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥99.5 % (on ignited substance) Typical
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %