Print…
Óxido de titânio (IV) predominantemente rutilo 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
194340050 194340250
ACRO194340050EA 59.2 EUR
ACRO194340050 ACRO194340250
Óxido de titânio (IV) predominantemente rutilo 99.999% (baseado em traços de metais)
Óxido de Titânio (IV)
Fórmula: TiO₂
Peso Molecular: 79.88 g/mol
Ponto de ebulição: 2900 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1855 °C
Densidade: 4.23 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %