Óxido de Titânio (II) ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Titanium oxide, Titanium monoxide
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
77126.06EA
48.7
EUR
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
Óxido de Titânio (II) ≥99.5% (baseado em metais)
Óxido de Titânio (II)
Purity: 99.5%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Fórmula:
OTi Ponto de ebulição: >3000 °C Ponto de Fusão: 1700 °C Densidade: 4,95 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036279 Número CAS: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |