Óxido de Titânio (II) ≥99.9% (baseado nos metais), pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42940.14
42940.22
42940.14EA
194
EUR
42940.14
42940.22
Óxido de Titânio (II) ≥99.9% (baseado nos metais), pastilhas
Óxido de Titânio (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: 8-9mm(0.32-0.36in) dia x 6-7mm(0.24-0.28in) thick
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Fórmula:
OTi Ponto de ebulição: >3000 °C Ponto de Fusão: 1700 °C Densidade: 4,95 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036279 Número CAS: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |