Óxido de Titânio (II) ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42939.14
42939.22
42939.36
42939.14EA
127
EUR
42939.14
42939.22
42939.36
Óxido de Titânio (II) ≥99.9% (baseado nos metais)
Óxido de Titânio (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: Lump
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Fórmula:
OTi Ponto de ebulição: >3000 °C Ponto de Fusão: 1700 °C Densidade: 4,95 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036279 Número CAS: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |