Titanium(III,IV) oxide ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39000.14
39000.22
39000.14EA
135
EUR
39000.14
39000.22
Titanium(III,IV) oxide ≥99.9% (baseado nos metais)
Titanium(III,IV) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12065-65-5
Molecular Formula: Ti3O5
Physical Form: 3-10mm Pieces
Density: 4.20
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00210650
Used for optical coatings
Fórmula:
O₅Ti₃ Ponto de Fusão: 1800 °C Densidade: 4,20 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210650 Número CAS: 12065-65-5 |