Print…
Dioxido de Hafnio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202118-100G 202118-25G
SIAL202118-100GEA 514 EUR
SIAL202118-100G SIAL202118-25G
Dioxido de Hafnio, Sigma-Aldrich®
Dioxido de Hafnio
Fórmula: HfO₂
Ponto de ebulição: 5400 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2812 °C
Densidade: 9,68 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003565
Número CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727