Dioxido de Hafnio ≥99.99% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 100 ppm Zr)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40620.03
40620.06
40620.03EA
149
EUR
40620.03
40620.06
Dioxido de Hafnio ≥99.99% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 100 ppm Zr)
Dioxido de Hafnio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: Powder
Density: 9.68
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Fórmula:
HfO₂ Ponto de ebulição: 5400 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2774 °C Densidade: 9,68 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003565 Número CAS: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Merck Index: 14,4588 |