Dioxido de Hafnio ≥99.95% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 0,5% Zr)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35666.03
35666.06
35666.14
35666.03EA
43.6
EUR
35666.03
35666.06
35666.14
Dioxido de Hafnio ≥99.95% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 0,5% Zr)
Dioxido de Hafnio
Purity: 99.95%,
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Fórmula:
HfO₂ Ponto de ebulição: 5400 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2774 °C Densidade: 9,68 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003565 Número CAS: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Merck Index: 14,4588 |