Titanium nitride ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Titanium nitride
41556.18
41556.30
41556.A1
41556.18EA
108
EUR
41556.18
41556.30
41556.A1
Titanium nitride ≥99.5% (baseado em metais)
Titanium nitride
Purity: 99.5%
CAS No.: 25583-20-4
Molecular Formula: TiN
Formula Weight: 61.91
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.22
Appearance: Yellow
Melting Point: 2950°
MDL No.: MFCD00049596
Fórmula:
NTi Ponto de Fusão: 2950 °C Densidade: 5,22 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049596 Número CAS: 25583-20-4 EINECS: 247-117-5 |