Print…
Titanium nitride ≥99.7% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14510.18 14510.30 14510.A1
14510.18EA 111 EUR
14510.18 14510.30 14510.A1
Titanium nitride ≥99.7% (baseado nos metais)
Titanium nitride
Purity: 99.7% CAS No.: 25583-20-4 Molecular Formula: TiN Formula Weight: 61.91 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.22 Appearance: Yellow Melting Point: 2950° MDL No.: MFCD00049596
Fórmula: NTi
Ponto de Fusão: 2950 °C
Densidade: 5,22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049596
Número CAS: 25583-20-4
EINECS: 247-117-5