Titanium(IV) iodide, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
40663.09
40663.18
40663.09EA
244
EUR
40663.09
40663.18
Titanium(IV) iodide, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Titanium(IV) iodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7720-83-4
Molecular Formula: TiI4
Formula Weight: 555.52
Physical Form: Lump, Ampouled under argon
Density: 4.30
Melting Point: 150°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00043077
Fórmula:
I₄Ti Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 150 °C Densidade: 4,30 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043077 Número CAS: 7720-83-4 EINECS: 231-754-0 UN: 3260 ADR: 8,II |