Print…
Hidreto de Titânio (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12384.0100 1.12384.1000
1.12384.0100EA 160 EUR
1.12384.0100 1.12384.1000
Hidreto de Titânio (II), Sigma-Aldrich®
Hidreto de Titânio (II)
Fórmula: H₂Ti
Densidade: 3,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151301
Número CAS: 7704-98-5
EINECS: 231-726-8
UN: 1871
ADR: 4.1,
Merck Index: 14,09473
Encomendar
Melting Point 400 °C
Molar Mass 49.88 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Flash Point 400 °C
Density 3.76 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid