Hidreto de Titânio (II) ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Titanium hydride, Titanium dihydride
89183.06
89183.18
89183.30
89183.06EA
39
EUR
89183.06
89183.18
89183.30
Hidreto de Titânio (II) ≥99% (baseado em metais)
Hidreto de Titânio (II)
Purity: 99%
CAS No.: 7704-98-5
Molecular Formula: H2Ti
Formula Weight: 49.92
Physical Form: 1-3 Micron Powder
Density: 3.9
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 450° dec.
Merck Reference: 14,9473
UN No.: 1871
MDL No.: MFCD00151301
For preparation of titanium compounds and coatings, in formation of glass and ceramic seals, as a catalyst, for thermal storage, as a source for pure H2
Fórmula:
H₂Ti Peso Molecular: 49.9 g/mol Ponto de Fusão: 450 °C (decomposição) Densidade: 3.9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151301 Número CAS: 7704-98-5 EINECS: 231-726-8 UN: 1871 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,9473 |