Hidreto de Titânio (II) ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Titanium hydride, Titanium dihydride
12857.06
12857.22
12857.36
12857.D3
12857.06EA
56.4
EUR
12857.06
12857.22
12857.36
12857.D3
Hidreto de Titânio (II) ≥99% (baseado em metais)
Hidreto de Titânio (II)
Purity: 99%
CAS No.: 7704-98-5
Molecular Formula: H2Ti
Formula Weight: 49.92
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.9
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 450° dec.
Merck Reference: 14,9473
UN No.: 1871
MDL No.: MFCD00151301
Fórmula:
H₂Ti Ponto de Fusão: 450 °C (decomposição) Densidade: 3,9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151301 Número CAS: 7704-98-5 EINECS: 231-726-8 UN: 1871 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,9473 |