Print…
Titanium(IV) fluoride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
333239-100G 333239-10G
SIAL333239-100GEA 445 EUR
SIAL333239-100G SIAL333239-10G
Titanium(IV) fluoride, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) fluoride
Fórmula: F₄Ti
Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 2,798 g/cm³ (20.5 °C)
Número MDL : MFCD00042545
Número CAS: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09619