Titanium(IV) fluoride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11540.14
11540.22
11540.14EA
140
EUR
11540.14
11540.22
Titanium(IV) fluoride ≥98%
Titanium(IV) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 7783-63-3
Molecular Formula: TiF4
Formula Weight: 123.89
Physical Form: Crystalline
Density: 2.798
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 284° subl.
Merck Reference: 14,9479
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042545
Fórmula:
F₄Ti Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 284 °C (sublimação) Densidade: 2,798 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042545 Número CAS: 7783-63-3 EINECS: 232-017-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,9479 |