Print…
Tetracloreto de zircónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
221880-100G 221880-500G 221880-5G
SIAL221880-100GEA 143 EUR
SIAL221880-100G SIAL221880-500G SIAL221880-5G
Tetracloreto de zircónio, Sigma-Aldrich®
Tetracloreto de zircónio
Fórmula: Cl₄Zr
Ponto de ebulição: 3577 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 437 °C
Densidade: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011306
Número CAS: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307