Print…
Tetracloreto de titânio 99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 63.5 EUR
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Tetracloreto de titânio 99.9%
Tetracloreto de titânio
Fórmula: Cl₄Ti
Ponto de ebulição: 136 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,72 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011267
Número CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,09555
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm