Print…
Cloreto de Hafnio (iV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
590592-25G 590592-5G
SIAL590592-25GEA 954 EUR
SIAL590592-25G SIAL590592-5G
Cloreto de Hafnio (iV), Sigma-Aldrich®
Cloreto de Hafnio (iV)
Fórmula: Cl₄Hf
Ponto de Fusão: 431,85 °C
Número MDL : MFCD00011034
Número CAS: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8,II