Zirconium tetrabromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
86139.09
86139.18
86139.09EA
120
EUR
86139.09
86139.18
Zirconium tetrabromide ≥99%
Zirconium tetrabromide
Purity: 99%
CAS No.: 13777-25-8
Molecular Formula: ZrBr4
Formula Weight: 410.86
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 4.201
Melting Point: 450°/15 atm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049637
Fórmula:
Br₄Zr Peso Molecular: 410.84 g/mol Ponto de Fusão: 450 °C/15 atm Densidade: 4.201 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049637 Número CAS: 13777-25-8 EINECS: 237-417-4 UN: 3260 ADR: 8 III |