Print…
Titanium(IV) bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
307793-100G 307793-25G
SIAL307793-100GEA 504 EUR
SIAL307793-100G SIAL307793-25G
Titanium(IV) bromide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) bromide
Fórmula: Br₄Ti
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011265
Número CAS: 7789-68-6
EINECS: 232-185-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09617