Print…
Trióxido de Ítrio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205168-10G 205168-250G 205168-50G
SIAL205168-10GEA 80 EUR
SIAL205168-10G SIAL205168-250G SIAL205168-50G
Trióxido de Ítrio (III), Sigma-Aldrich®
Diyttrium trioxide
Fórmula: Y₂O₃
Ponto de ebulição: 4300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2410 °C
Densidade: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011473
Número CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5