Trióxido de Ítrio (III) ≥99.995% (baseado em óxido de terras raras, REO), nanopó, REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
44048.14
44048.22
44048.36
44048.14EA
156
EUR
44048.14
44048.22
44048.36
Trióxido de Ítrio (III) ≥99.995% (baseado em óxido de terras raras, REO), nanopó, REacton®
Diyttrium trioxide
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form: 25-50nm APS Powder
Density: 5.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2410°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011473
Fórmula:
Y₂O₃ Peso Molecular: 225.81 g/mol Ponto de ebulição: 4300 Ponto de Fusão: 2410 Densidade: 5.01 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011473 Número CAS: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |