Print…
Trióxido de Ítrio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
11181.14EA 86.1 EUR
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
Trióxido de Ítrio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Diyttrium trioxide
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: O3Y2 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Fórmula: Y₂O₃
Peso Molecular: 225.81 g/mol
Ponto de ebulição: 4300
Ponto de Fusão: 2410
Densidade: 5.01
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011473
Número CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107