Print…
Trióxido de Ítrio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11180.18 11180.30 11180.A1
11180.18EA 65.5 EUR
11180.18 11180.30 11180.A1
Trióxido de Ítrio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Diyttrium trioxide
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Solubility: Insoluble in water. Soluble in dilute acids Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
In phosphors for Colour TV tubes, in microwave filters, and as a stabilizer for high-temperature service materials
Fórmula: Y₂O₃
Ponto de ebulição: 4300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2410 °C
Densidade: 5,01
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011473
Número CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107