Print…
Trióxido de Ítrio (III) 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194610500 194610100 194612500
ACRO194610500EA 119 EUR
ACRO194610500 ACRO194610100 ACRO194612500
Trióxido de Ítrio (III) 99.99% (baseado em traços de metais)
Diyttrium trioxide
Fórmula: Y₂O₃
Peso Molecular: 225.81 g/mol
Ponto de ebulição: 4300
Ponto de Fusão: 2410 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011473
Número CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base