Print…
Trióxido de Ítrio (III) 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194480020 194480100 194480500
ACRO194480020EA 20 EUR
ACRO194480020 ACRO194480100 ACRO194480500
Trióxido de Ítrio (III) 99.999% (baseado em traços de metais)
Diyttrium trioxide
Fórmula: Y₂O₃
Peso Molecular: 225.81 g/mol
Ponto de ebulição: 4300
Ponto de Fusão: 2410 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011473
Número CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Encomendar
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base