Print…
Trióxido de di-escândio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
294020-500MG 294020-5G
SIAL294020-500MGEA 101 EUR
SIAL294020-500MG SIAL294020-5G
Trióxido de di-escândio, Sigma-Aldrich®
Trióxido de di-escândio
Fórmula: O₃Sc₂
Ponto de Fusão: 1000 °C
Densidade: 3,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011223
Número CAS: 12060-08-1
EINECS: 235-042-0
Merck Index: 14,08392