Trióxido de di-escândio ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Scandium oxide, Scandium (III) oxide
11217.03
11217.06
11217.14
11217.03EA
126
EUR
11217.03
11217.06
11217.14
Trióxido de di-escândio ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Trióxido de di-escândio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12060-08-1
Molecular Formula: Sc2O3
Formula Weight: 137.91
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.964
Odour: Odourless
Melting Point: 2485°
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011223
Fórmula:
O₃Sc₂ Peso Molecular: 137.91 g/mol Ponto de Fusão: 2485 °C Densidade: 3.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011223 Número CAS: 12060-08-1 EINECS: 235-042-0 Merck Index: 14,8392 |