Print…
Scandium(III) iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
13687.03 13687.06
13687.03EA 364 EUR
13687.03 13687.06
Scandium(III) iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Scandium(III) iodide
Purity: 99.999% CAS No.: 14474-33-0 Molecular Formula: ScI3 Formula Weight: 425.67 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00054037
Fórmula: I₃Sc
Peso Molecular: 425.67 g/mol
Ponto de Fusão: 945 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054037
Número CAS: 14474-33-0
EINECS: 238-469-0