Yttrium(III) fluoride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
83106.14
83106.22
83106.14EA
90.8
EUR
83106.14
83106.22
Yttrium(III) fluoride ≥98%
Yttrium(III) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: F3Y
Formula Weight: 145.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 1387°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Fórmula:
F₃Y Ponto de ebulição: 2227 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1387 °C Densidade: 4,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049714 Número CAS: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1,III |